Learn More
(-)-Limonene, 96%
Codice prodotto. 10402211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10402211
Marca: Thermo Scientific Acros 203731000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5989-54-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5989-54-8
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00001558
InChI Key XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Sinonimo --limonene, l-limonene, s---limonene, s-limonene, --4s-limonene, --s-limonene, s-p-mentha-1,8-diene, unii-47maj1y2ne, 4s-limonene, p-mentha-1,8-diene, s--
PubChem CID 439250
ChEBI CHEBI:15383
IUPAC Name (4S)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
SMILES CC1=CCC(CC1)C(=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Limonene
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -104°C to 84°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8420g/mL
Punti di ebollizione 175.0°C to 177.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.4740
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 136
Indice di Merck 14, 5493
Gravità specifica 0.842
Condizione di rotazione specifica - 99.50 (20.00°C c=neat)
Rotazione specifica − 99.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol
Peso formulazione 136.24
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (-)-Limonene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: L-Limonene, D-Limonene, p-Cymene, 1,8-Cineol