Learn More
(+)-Limonene, 96%, unstabilized
Codice prodotto. 10387640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
5mL
Codice prodotto. 10387640
Marca: Thermo Scientific Acros 179395000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5989-27-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5989-27-5, 10191-41-0
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00062991
InChI Key XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Sinonimo d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-Limonene
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -74.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8405g/mL
Punti di ebollizione 175.4°C to 176.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4700 to 1.4740
Quantità 500 mL
Numero UN 2052
Beilstein 05, 133
Indice di Merck 14, 5493
Gravità specifica 0.8405
Condizione di rotazione specifica +106.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Rotazione specifica + 106.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol
IUPAC Name (4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
Viscosità 0.846 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 136.24
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+)-Limonene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.