Learn More
MP Biomedicals™ Linbro™ Liquisystem, Polypropylene Tubes
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
Linbro Liquisystem
Descrizione
- Storage System
- Sterile
- Store at room temperature
Specifica
Specifica
| Quantità | Each |
| Tipo | Linbro Liquisystem |
| Materiale | Polypropylene |
| Requisiti di stoccaggio | 2°C to 8°C |
| Sterilità | Sterile |