Learn More
Thermo Scientific™ Linear Barcoded Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10738324
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.2 mL
1.5 mL
1.8 mL
2.0 ml
5 mL
Diametro (sistema metrico):
12.5 mm
12 mm
13.5 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Lunghezza (sistema metrico):
38.1 mm
48. mm
48 mm
92 mm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 1800
pezzi 250
pezzi 500
Product Code. 10738324
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 50010020
Simplify cryotube tracking with durable linear barcodes printed directly on the side of the tube.
Simplify sample inventory. Thermo Scientific™ Linear Barcoded Tubes feature Thermo Scientific™ Nunc™ and Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryotubes with directly printed barcodes that are more robust than labels. Choose from available noncustom options or call for customized options in a wide range of choices of code type, length and format.
Features:
  • Black barcode directly printed onto white background for high contrast and readability even in high-frost conditions
  • Human readable code below the barcode for easy visual identification without a barcode reader
  • Barcodes resistant to IPA, DMSO, 5% bleach, 10% acetic acid and 10% NaOH
  • Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of DNase and RNase for genomic applications
  • External or internally threading options available
  • Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
  • Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Descrizione Flaconcino criogenico con codice a barre lineare Nalgene (inkjet, codice 128)
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 2.0 ml
Forma del fondo A cono
Materiale Polipropilene
Stile filo Esterno
Lunghezza (sistema metrico) 48 mm
N. per custodia 500
N. per confezione 25
Senza RNasi
Codice a barre Con codice a barre lineare
Linea di prodotti Nalgene
Sterilità Sterile
Graduated No
Anti rotazione Yes
Quantità confezione 500/Cs.
Materiale chiusura Polyethylene
Capacità (sistema imperiale) 0.0676 oz.
Senza Dnasi Yes
Altezza (sistema metrico) 47.75 mm
Tipo di chiusura Screw Cap