Learn More
Kern Sohn Lined Wooden Box for Single Weight
Click to view available options
Capacità:
1 g weight
2 g weight
20 kg weight
50 g weight
50 kg weight
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Wooden
- For button/compact weight design
Specifica
Specifica
| Descrizione | Lined |
| Materiale | Wood |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Class E1 and F1 Weights |
| Capacità | 1 g weight |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.