Learn More
Kern Sohn Lined Wooden Box for Weights
Click to view available options
Capacità:
≤ 1 kg
≤ 10 kg
≤ 2 kg
≤ 200 g
≤ 5 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Wooden
- For button/compact weight design
Specifica
Specifica
| Product Type | Case |
| Classificazione | E1, E2, F1 |
| Materiale involucro | Wood |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Button/Compact Weights |
| Capacità | ≤ 200 g |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.