Learn More
Linoleic Acid Sodium Salt, MP BIOMEDICALS
Codice prodotto. 11470516 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Linoleic Acid Sodium Salt
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11470516
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals 0219987505
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Linoleic acid (LA) is an unsaturated n-6 fatty acid; it belongs to one of the two families of essential fatty acids. The body cannot synthesize linoleic acid from other food components.
  • Linoleic acid (LA) is an unsaturated n-6 fatty acid; it belongs to one of the two families of essential fatty acids.
  • The body cannot synthesize linoleic acid from other food components.
Application Notes:
  • Linoleic acid can be used to show the antioxidant effect of natural phenols.
Usage Statement:
  • Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Key Applications:
  • Antioxidant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Quantità 5 g
Molecular Weight (g/mol) 302.4 g/mol
Percent Purity 99.00%
Forma fisica Powder or Waxy Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Linoleic Acid Sodium Salt
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Skyddsangivelse
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Linoleic Acid SodiumSalt
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.