Learn More
Linoleic Acid Sodium Salt, MP BIOMEDICALS
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Linoleic Acid Sodium Salt
Beskrivning
- Linoleic acid (LA) is an unsaturated n-6 fatty acid; it belongs to one of the two families of essential fatty acids.
- The body cannot synthesize linoleic acid from other food components.
Application Notes:
- Linoleic acid can be used to show the antioxidant effect of natural phenols.
Usage Statement:
- Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Key Applications:
- Antioxidant
Specifikationer
Specifikationer
| Quantità | 5 g |
| Molecular Weight (g/mol) | 302.4 g/mol |
| Percent Purity | 99.00% |
| Forma fisica | Powder or Waxy Solid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Linoleic Acid Sodium Salt
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Linoleic Acid SodiumSalt
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering