Learn More
Liothyronine sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16471976
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16471976
Marca: Medchem Express HYA0070
MedChemExpress Liothyronine sodium is an active form of thyroid hormone. Liothyronine sodium is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Liothyronine sodium is an active form of thyroid hormone. Liothyronine sodium is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Liothyronine sodium
CAS 55-06-1
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H11I3NNaO4
Quantità 500 mg
Sinonimo Triiodothyronine sodium3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodiumT3 sodium
Informazioni di solubilità 0.1 M NaOH : 12.5 mg/mL (18.57 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 5.56 mg/mL (8.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 672.96
Peso formulazione 672.96
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.