Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lipase AY30
Codice prodotto. 10297600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 10297600
Marca: Thermo Scientific Chemicals 294760250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Beige
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory chemicals
Content And Storage 4°C
Quantità 25 g
Product Type Lipase AY30
Forma Solid