Learn More
Hamilton™ Liq-Glass
Codice prodotto. 10083543
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10083543
Marca: Hamilton™ 238185
Solo null disponibili
Specifica
Tipi di connettore DIN
Tipo Liq-Glass
Da utilizzare con (applicazione) For daily laboratory use, titrations with strong acids as well as in strong bases
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa -10°C to +100°C
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm