Learn More
Hamilton™ Liq-Glass
216.00€ - 227.00€
Specifica
Tipo | Liq-Glass |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For daily laboratory use, titrations with strong acids as well as in strong bases |
Intervallo di pH | 0 to 14 |
Temperatura (sistema metrico) operativa | -10°C to +100°C |
Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10083543
|
Hamilton™
238185 |
DIN |
227.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11590162
|
Hamilton™
238180 |
BNC |
216.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Liq-Glass | |
0 to 14 | |
120 mm |
For daily laboratory use, titrations with strong acids as well as in strong bases | |
-10°C to +100°C |