Learn More
Sampling Systems™ Liquid Master
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
270 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Product Contact Material Available in: 316L Stainless Steel, Food Grade PTFE/FEP, Polypropylene
- Easily stripped down for cleaning
- Single Point and Cross Sectional Sampling
Specifica
Specifica
| Product Type | Liquid Sampler |
| Materiale | Polypropylene |
| Capacità (sistema metrico) | 270 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sampling Liquids |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 25 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |