Learn More
Sampling Systems™ Liquid Master
Codice prodotto. 15859331 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
420 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15859331
Marca: Sampling Systems™ 5035S1500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in a range of lengths and diameters to give a range of sample volumes. Sampling Systems™ Liquid Master is ideal for taking samples from low and medium viscosity liquids.
  • Product Contact Material Available in: 316L Stainless Steel, Food Grade PTFE/FEP, Polypropylene
  • Easily stripped down for cleaning
  • Single Point and Cross Sectional Sampling
Specifica
Product Type Liquid Sampler
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 420 mL
Da utilizzare con (applicazione) Sampling Liquids
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1500 mm