Learn More
VEE GEE Liquid Petroleum Gas, Specific Gravity Hydrometer with Thermometer
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
36.5 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Specific Gravity Range: 0.500 to 0.650
- Subdivisions: 0.001
- Approx. Length: 365 mm
- Thermometer Range: 30 to 90°F
- Thermometer Subdivision: 1°F
- Thermometer filled with SafetyBLUE
- Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Specifica
Specifica
| Tipo | Liquid Petroleum Gas Hydrometer |
| Incrementi | 0.001 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 36.5 cm |
| Intervallo di gravità specifica | 0.500 to 0.650 |
| Temperature of Standardization | 15°C /60°F |