Learn More
Buerkle™ Liquid-Sampler, Place onto Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
The valve is opened when the sampler is attached to the sample container. Comes complete with discharge funnel for safe filling of sample bottles.
- V4A
- Autoclavable up to max. 121°C 20 min.
Specifica
Specifica
| Product Type | Liquid Sampler |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Include | Discharge Funnel |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 32 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 535 mm |