Learn More
Grant Instruments™ Liquid Sanitizer
Codice prodotto. 17829243
Click to view available options
pH:
<5
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 17829243
Marca: Grant Instruments™ SANIT1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This liquid sanitizer is for use in unstirred water baths to prevent bacterial and fungal growth.
  • Cleaning solution for laboratory water baths, static water systems and flotation baths
  • Ready-to-use solution and comes with a measuring cup for simple and accurate manual dosing
  • Just add 10 mL of solution for every 1 L of fresh water in a clean water bath/system
  • Re-dose weekly
  • After 4 weeks, completely empty water from bath/system, refill with fresh water and repeat dosing procedure
  • Non-corrosive to stainless steel and other materials associated with water baths/systems when used at recommended dosage levels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Solution
Color-coded No
Forma Liquid
pH <5
Product Line Grant
Scent Unscented
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Densità 1.028 kg/cm3 at 15°C
Monouso Single-use
Filtrato Non-filtered
Infiammabile No
Da utilizzare con (apparecchiatura) Grant™ JBA, JBN, SAP Baths, SBB Boiling Baths, LSB, OLS Shaking Baths, Stirred Baths, Ultrasonic Baths
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 4 x 1 L Bottles
Solubilità Water Soluble
Viscosità 1.005 cP at 20°C
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Liquid sanitiser
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P410-Proteggere dai raggi solari.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrogen peroxide