Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, Glass, 20mL
Made from WHEATON 180 low potassium borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 , and Class A requirements. Background counts are consistent and low, and ultraviolet transmission is high.
297.00€ - 338.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
Materiale | Borosilicate Glass |
Volume (sistema metrico) | 20 mL |
N. per custodia | 500 |
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Material (Liner) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12447341
|
DWK Life Sciences
986591 |
Foil (cap) |
338.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12437341
|
DWK Life Sciences
986590 |
Foamed Polyethylene (cap) |
297.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Available in two cap sizes (22-400 and 22-400), packed separately
- Caps and cap liners available in a variety of materials to meet your needs
- Dimensions (OD x H): 28mm x 61mm (with cap)
- Packaged in 5 utility trays, with each partition tray holding 100 vials
- Utility trays serve as a way to store your samples
Specifica
Clear | |
Borosilicate Glass | |
500 | |
61 mm |
28 mm | |
20 mL | |
Polypropylene | |
24-400 |