Learn More
Buerkle™ Indicatore di flusso LiquiMobil™
Codice prodotto. 10034140 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10034140
Marca: Buerkle™ 87201003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides precise visual indication of the flow velocity of liquids or gases. ™™
Flow indicators give precise visual indication of the flow velocity of liquids or gases passing through hose connections. LiquiMobil flow indicators, made of styrene acrylonitrile resin (SAN), are ideal for cooling systems and contribute to reduced water consumption through more effective flow monitoring.
  • For hoses with inner diameter of 6-11mm
  • Pressure resistant up to 2 bar
  • Length with grommets 88mm, height 40mm, width 15mm
  • Color coding - blue, red and black available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Indicatore di flusso LiquiMobil
Float Material Polypropylene
Valori nominali pressione 2 bar
Colore Nero
Intervallo di portata 150 mL/min
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per sistemi di raffreddamento e per ridurre il consumo di acqua, adatto per il contatto con gli alimenti
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Lunghezza (sistema metrico) 88 mm
Larghezza (sistema metrico) 15 mm
Peso (sistema metrico) 0.8 kg