Learn More
Liquiritigenin, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17720679 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Product Code. 17720679
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 469810010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifications
Vettore alfa LIQUIRITIGENIN
Materiale o nome chimico Liquiritigenin
CAS 578-86-9
Colore Beige to White
Punti di ebollizione 530°C (760 mmHg)
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15 H12 O4
Numero MDL 00287289
Quantità 1 g
Sinonimo 4 ',7-Dihydroxyflavanone
Molecular Weight (g/mol) 256.26
Forma fisica Crystals or Powder