Learn More
Lithium 2-ethylhexanoate
Codice prodotto. p-7050717
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11393738
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039330.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 15590-62-2 | C8H15LiO2 | 150.146 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15590-62-2
Formula molecolare C8H15LiO2
Molecular Weight (g/mol) 150.146
Numero MDL MFCD00058702
InChI Key MAZKNBXUMANNDL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoic acid lithium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt 1:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt, acmc-20akn3, lithium 1+ ion 2-ethylhexanoate, lithium 1+ 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, lithium salt 1:1
PubChem CID 23672311
IUPAC Name lithium;2-ethylhexanoate
SMILES [Li+].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium 2-ethylhexanoate
Quantità 2 g
Peso formulazione 150.15
Forma fisica Lumps