Learn More
Lithium acetate dihydrate, Reagent Grade, Honeywell
Codice prodotto. p-7161448 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15667910
Marca: Honeywell Research Chemicals L6883250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6108-17-4
Formula molecolare C2H7LiO4
Molecular Weight (g/mol) 102.01
Numero MDL MFCD00066949
InChI Key IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Acetic acid lithium salt
IUPAC Name lithium(1+) acetate dihydrate
SMILES [Li+].O.O.CC([O-])=O
Specifica
CAS max % ≤100.00
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Beilstein 3564320
Grado Reagent
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 1.3 g/cm3