Learn More
Lithium aluminum hydride, 4.0M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. p-2799200 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10359372
Marca: Thermo Scientific Acros 199511000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Aluminum hydride
Colore Colorless
Nota nome 4.0M Solution in Diethyl Ether
CAS 16853-85-3, 60-29-7
Formula molecolare AlH4Li
Formula lineare LiAIH4
Numero MDL MFCD00011075
Fieser 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162
Densità 0.7100g/mL
Indice di Merck 15, 344
Sinonimo lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction.
InChI Key OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[AlH4-]
IUPAC Name lithium(1+) alumanuide
Molecular Weight (g/mol) 37.95
PubChem CID 21226445
Peso formulazione 37.95
Percent Purity 18.0 to 22.0% (as LiAlH4)
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 0.71
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −017°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium aluminium hydride, 4.0M solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P223-Evitare qualunque contatto con l'acqua.