Learn More
Lithium azide, pure, 20% solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente per la formazione del legame C-X, per il trasferimento di Azidation/Diazo
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lithium azide |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 20% Solution in Water |
| Formula lineare | LiN3 |
| Densità | 1.0880g/mL |
| Peso formulazione | 48.96 |
| Percent Purity | 17 to 23% |
| Grado | Pure |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lithium azide, 20% solution in water
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- H300-Letale se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.