Learn More
Lithium azide, pure, 20% solution in water
Codice prodotto. p-215412 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10162531
Marca: Thermo Scientific Acros 335360250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19597-69-4 | LiN3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente per la formazione del legame C-X, per il trasferimento di Azidation/Diazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19597-69-4
Formula molecolare LiN3
Numero MDL MFCD00041956
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium azide
Colore Colorless
Nota nome 20% Solution in Water
Formula lineare LiN3
Densità 1.0880g/mL
Peso formulazione 48.96
Percent Purity 17 to 23%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium azide, 20% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.