Learn More
Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1.0M sol. in methyl tert-butyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 10052011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10052011
Marca: Thermo Scientific Acros 345671000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Nota nome 1.0M Solution in Methyl tert-Butyl Ether
CAS 4039-32-1, 1634-04-4
Colore Brown to Yellow
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 55.0°C to 56.0°C
Punto d'infiammabilità −28°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula molecolare C6H18LiNSi2
Numero MDL MFCD00008261
Quantità 100 mL
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Gravità specifica 0.8
Sinonimo lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
InChI Key YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
IUPAC Name lithium;bis(trimethylsilyl)azanide
Molecular Weight (g/mol) 167.33
PubChem CID 2733832
Peso formulazione 167.33
Percent Purity 21 to 25% active base (as LiNSi)
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1.0M solution in methyl tert-butyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methyl tert-butyl ether, Lithium bis(trimethylsilyl)amide