Learn More
Lithium borohydride, 95%
Codice prodotto. 10308490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
Codice prodotto. 10308490
Marca: Thermo Scientific Acros 206810500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16949-15-8 | BH4Li | 21.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16949-15-8
Formula molecolare BH4Li
Molecular Weight (g/mol) 21.78
Numero MDL MFCD00011088
InChI Key UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo borate 1-, tetrahydro-, lithium, unii-8l87x4s4kp, boryllithium, lithium, boryl, lithium hydroborate, lithotab borohydride, bh4li, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1
PubChem CID 20722760
SMILES [Li+].[BH4-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium borohydride
Punto di fusione 280.0°C
Nota nome 95%
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare LiBH4
Fieser 01,603; 04,296; 11,293; 12,276; 13,92; 14,191; 15,186
Indice di Merck 15, 5581
Informazioni di solubilità Solubility in water: 209g/L (10°C). Other solubilities: soluble in ether, ethanol, tetrahydrofuran and, aliphatic amines
IUPAC Name lithium(1+) boranuide
Peso formulazione 21.77
Percent Purity 95%
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 0.66
Densità 0.6600g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium borohydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.