Learn More
Lithium Bromide, Honeywell™
Codice prodotto. 15671950 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Codice prodotto. Quantità unitSize
15671950 100 g 100g
15691950 500 g 500g
15681950 2 kg 2kg
3 options
Codice prodotto. 15671950
Marca: Honeywell Research Chemicals 213225100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7550-35-8
Formula molecolare BrLi
Molecular Weight (g/mol) 86.844
Numero MDL MFCD00011077
InChI Key AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC Name lithium;bromide
SMILES [Li+].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium Bromide
Quantità 100 g
Formula lineare LiBr
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 86.85g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ReagentPlus
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium bromide