Learn More
Lithium chloride, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. p-222299 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10187510
Marca: Thermo Scientific Acros 413270050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-41-8
Formula molecolare ClLi
Molecular Weight (g/mol) 42.39
Numero MDL MFCD00011078
InChI Key KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Specifica
Punti di ebollizione 1382.0°C
Materiale o nome chimico Lithium chloride
Punto di fusione 605.0°C
Nota nome 99%
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Formula lineare LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Indice di Merck 15, 5584
Informazioni di solubilità Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
IUPAC Name lithium(1+) chloride
Peso formulazione 42.38
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Perdita all'essiccatura 1.0% max. (1 g, 105°C, 2 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 2.06
Densità 2.0600g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium chloride