Learn More
Lithium chloride, Honeywell™
Codice prodotto. 15656050 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Codice prodotto. 15656050
Marca: Honeywell Research Chemicals 62480100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a., anhydrous,≥98.0% (AT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-41-8
Formula molecolare ClLi
Molecular Weight (g/mol) 42.39
Numero MDL MFCD00011078
InChI Key KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium chloride
Quantità 100 g
Formula lineare LiCl
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name lithium;chloride
Peso formulazione 42.39g/mol
Percent Purity ≥98% (AT)