Få mere at vide
Lithium hexafluorophosphate, 98%
Artikelnummer. 11327217
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11327217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011529.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Used As An Electrolyte in Li-Ion Batteries | CAS: 21324-40-3 | F6LiP | 151.904 g/mol
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21324-40-3
Formula molecolare F6LiP
Molecular Weight (g/mol) 151.904
Numero MDL MFCD00011096
InChI Key AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h
PubChem CID 23688915
IUPAC Name lithium;hexafluorophosphate
SMILES [Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Materiale o nome chimico Lithium hexafluorophosphate
Punto di fusione 200°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 151.9
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto White powder
Densità 1.5
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.