Learn More
Lithium hydroxide monohydrate, extra pure, ca. 56% LiOH
Codice prodotto. 10226880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
5kg
Codice prodotto. 10226880
Marca: Thermo Scientific Acros 199540250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-66-3
Formula molecolare H3LiO2
Molecular Weight (g/mol) 41.96
Numero MDL MFCD00149772
InChI Key GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Specifica
Punti di ebollizione 920.0°C
Materiale o nome chimico Lithium hydroxide monohydrate
Punto di fusione 462.0°C
Colore Cream to White or Yellow
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 25 g
Formula lineare LiOH·H2O
Fieser 07,208; 12,282
Indice di Merck 14,5534
Informazioni di solubilità Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C), 148g/L (100°C), slightly soluble in alcohol
IUPAC Name lithium(1+) hydrate hydroxide
Peso formulazione 41.95
Percent Purity ∼56% (LiOH)
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium hydroxide monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.