Learn More
Lithium hydroxide monohydrate, LiOH 56.5% min
Codice prodotto. 11336738
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
50g
Codice prodotto. 11336738
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013409.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-66-3
Formula molecolare H3LiO2
Molecular Weight (g/mol) 41.96
Numero MDL MFCD00149772
InChI Key GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
PubChem CID 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium hydroxide monohydrate
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 56.5% min
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol and ethanol.
IUPAC Name lithium(1+) hydrate hydroxide
Peso formulazione 41.96 (23.95 Anhydrous)
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Densità 1.51 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium hydroxide monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium hydroxide monohydrate