Learn More
Lithium methoxide, pure, 2.2M (10 wt%) solution in methanol, AcroSeal™
Codice prodotto. p-153980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal Glass Bottle
AcroSeal Glass Bottle in Tin Can
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10283661
Marca: Thermo Scientific Acros 336751000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 865-34-9 | CH3LiO | 37.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865-34-9, 67-56-1
Formula molecolare CH3LiO
Molecular Weight (g/mol) 37.97
Numero MDL MFCD00036357
InChI Key JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium methoxide, lithium methanolate, methanol, lithium salt, lithium methylate, liome, methanol, lithium salt 1:1, liom, lithium methylat, lithotab methoxide, lioch3
PubChem CID 4177230
IUPAC Name lithium;methanolate
SMILES [Li+].C[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium methoxide
Colore Colorless
Nota nome 10% Solution in Methanol
Formula lineare CH3OLi
Densità 0.8500g/mL
Peso formulazione 37.97
Percent Purity ≥10%
Grado Pure
Imballaggio AcroSeal Glass Bottle in Tin Can
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid