Learn More
Lithium nitrate, anhydrous, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11460770
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11460770
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044456.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7790-69-4 | LiNO3 | 68.94 g/mol
Lithium nitrate is used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, rocket propellant and in solar batteries. It acts as an oxidizing agent used in the production of red-colored fireworks and flares, as a catalyst to accelerate the breakdown of nitrogen oxides and as a medium to store heat received from sun for cooking. It is applied to concrete-pavement to withstand weathering effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-69-4
Formula molecolare LiNO3
Molecular Weight (g/mol) 68.94
Numero MDL MFCD00011094
InChI Key IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
IUPAC Name lithium;nitrate
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 600°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Lithium nitrate
Punto di fusione 264°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Crystalline/Lump
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2722
Indice di Merck 14,5536
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
Peso formulazione 68.95
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Densità 2.38 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium nitrate, anhydrous
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium nitrate