Learn More
Lithium nitride, 99.4% (metals basis)
Codice prodotto. 11343637
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11343637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035479.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 26134-62-3 | Li3N | 34.83 g/mol
Lithium nitride is used in metallurgy and chemical synthesis. It is also used to store hydrogen and acts as a source of the nitride ion. It is involved in the preparation of lithium hydride and lithium amide as well as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26134-62-3
Formula molecolare Li3N
Molecular Weight (g/mol) 34.83
Numero MDL MFCD00016186
InChI Key IDBFBDSKYCUNPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium nitride, trilithium nitride, li3n, lithium nitride li3n, nitrure de lithium, li3-n, nitruro de litio spanish, nitrure de lithium french, lithium nitride,anh, nli3
PubChem CID 520242
SMILES [Li]N([Li])[Li]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium nitride
Punto di fusione 845°C
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.4% (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in organic solvents.
IUPAC Name Lithium nitride
Peso formulazione 34.82
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.30 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium nitride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido piroforico Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Lithium nitride