Learn More
Lithium octanoate, 99%
Codice prodotto. 11338138
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11338138
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039371.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 16577-52-9 | C8H15LiO2 | 150.146 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16577-52-9
Formula molecolare C8H15LiO2
Molecular Weight (g/mol) 150.146
Numero MDL MFCD00210629
InChI Key BTAUEIDLAAYHSL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium octanoate, unii-9nq46xlp8b, octanoic acid, lithium salt, 9nq46xlp8b, octanoic acid, lithiumsalt 1:1, lithium caprylate, octanoic acid, lithium salt 1:1, acmc-20akmi, lithium 1+ octanoate, lithium 1+ ion octanoate
PubChem CID 23673717
IUPAC Name lithium;octanoate
SMILES [Li+].CCCCCCCC(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium octanoate
Quantità 500 g
Peso formulazione 150.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder