Learn More
Lithium Perchlorate, purum p.a, ≥98.0% (calc. based on dry substance, T), Honeywell™
Codice prodotto. 15606060 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15606060
Marca: Honeywell Research Chemicals 62580100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a.,≥98.0% (calc. based on dry substance, T), powder
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3-9-7791
Formula molecolare ClH6LiO7
Molecular Weight (g/mol) 160.43
Numero MDL MFCD00011079
InChI Key JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo lithium perchlorate, perchloric acid, lithium salt, lithiumperchlorate, unii-q86se98c9c, lithium 1+ ion perchlorate, lithium perchlorate, anhydrous, lithium cloricum, lithium per chlorate, liclo4, perchloric acid, lithium salt 1:1
PubChem CID 23665649
IUPAC Name lithium;perchlorate
SMILES [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium perchlorate
Colore White
pH 6.0 to 9.5 (at 104g/L 25°C)
Forma fisica Granules
Quantità 100 g
Formula lineare LiClO4
Numero UN UN1481
Peso formulazione 106.39g/mol
Percent Purity ≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
Imballaggio Flacone in polietilene