Learn More
Lithium phosphate, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11386827
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11386827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010743.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10377-52-3 | Li3O4P | 115.79 g/mol
Lithium phosphate batteries batteries are now widely used as a staple for cell phones, laptops and some other gadgets. Used in low-expansion porcelain enamel glazes and polymer intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10377-52-3
Formula molecolare Li3O4P
Molecular Weight (g/mol) 115.79
Numero MDL MFCD00016187
InChI Key TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo lithium phosphate, lithium orthophosphate, trilithium orthophosphate, trilithium phosphate, phosphoric acid, trilithium salt, unii-2qm4k05q74, lithiumphosphate, trilithotab phosphate, phosphoric acid, lithium salt 1:3, li3po4
PubChem CID 165867
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico Lithium phosphate
Punto di fusione 837°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Poor solubility in water. Insoluble in alcohols.
IUPAC Name trilithium(1+) phosphate
Peso formulazione 115.79
Percent Purity 99.99%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 2.54
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt