Learn More
Lithium standard solution, for AAS, 1 mg/ml Li in 2% HCl
Codice prodotto. 10388330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10388330 500 mL 500mL
10286680 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10388330 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    113.00€ / 500mL
    Risparmia 9.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium standard solution
Nota nome 1 mg/ml Li in 2% HCl
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Densità 0.53
Forma fisica Solution
Formula molecolare Li
Concentrazione 995 to 1005 μg/mL of Li (1+) in 2% HCl (20°C)
Numero MDL MFCD00134051
InChI Key WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]
IUPAC Name lithium
Molecular Weight (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:30145
Peso formulazione 6.94
Grado AAS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium atomic absorption standard solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.