Learn More
Lithium sulfide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11397567
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
2g
50g
Codice prodotto. 11397567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012839.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12136-58-2 | Li2S | 45.94 g/mol
It act as a superconductor and widely used in lithium-sulfur batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12136-58-2
Formula molecolare Li2S
Molecular Weight (g/mol) 45.94
Numero MDL MFCD00011085
InChI Key GLNWILHOFOBOFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lithium sulfide, lithium sulfide li2s, lithium sulphide, anhydrous, li2s, zwdbutfcwlvlcq-uhfffaoysa-n, lithium sulfide trace metals basis
PubChem CID 64734
SMILES [Li+].[Li+].[S--]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium sulfide
Punto di fusione 900°C to 975°C
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metal basis)
Informazioni di solubilità soluble in water and ethanol
IUPAC Name dilithium(1+) sulfanediide
Peso formulazione 45.95
Odore Like rotten eggs
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Yellow powder
Densità 1.66 g/cm3 at 20°C