Learn More
Lithium triethylborohydride, 1.7M solution in THF, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4813519 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15103498
Marca: Thermo Scientific Acros 450691000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22560-16-3
Formula molecolare C6H16BLi
Molecular Weight (g/mol) 105.94
Numero MDL MFCD00011703
InChI Key WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name lithium(1+) triethylboranuide
SMILES [Li+].CC[BH-](CC)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium triethylborohydride
Formula lineare LiB(C2H5)3H
Densità 0.8900g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
Peso formulazione 105.94
Gravità specifica 0.89
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lithium triethylborohydride, 1.7M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido piroforico Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.