Learn More
Lithium wire, 3.2mm (0.125in) dia, 99.8%, Na 0.03% max
Codice prodotto. 11366867
Click to view available options
Quantità:
25 g
4 x 25 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11366867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010771.49
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-93-2
Formula molecolare Li
Molecular Weight (g/mol) 6.94
Numero MDL MFCD00134051
InChI Key WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
IUPAC Name lithium
SMILES [Li]
Specifica
Materiale o nome chimico Lithium wire
Nota nome 3.2mm (0.125 in.) Dia.
Quantità 4 x 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.8%, Na 0.03% max.
Forma Wire
Peso formulazione 6.941