Learn More
Fisherbrand™ Litmus Paper Roll
Codice prodotto. 15980872 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Litmus Paper, Blue
Litmus Paper, Red
Dimensione della confezione:
4 unità
Codice prodotto. 15980872
Edge
Indicator papers without colour scale. For orientation and adjustment of pH values.
  • Impregnated indicator papers
  • Allows pH adjustment during special chemical procedures, not exact pH determination
  • No colour scale provided
Specifica
Intervallo di pH 5 to 8
Formato Roll
Da utilizzare con (applicazione) For orientation and adjustment of pH values
Tipo Litmus Paper, Blue
Lunghezza (sistema metrico) 5 m