Learn More
Fisherbrand™ Litmus Paper Roll
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Litmus Paper, Blue
Litmus Paper, Red
Dimensione della confezione:
4 unità
Specifica
Specifica
| Intervallo di pH | 5 to 8 |
| Formato | Roll |
| Da utilizzare con (applicazione) | For orientation and adjustment of pH values |
| Tipo | Litmus Paper, Blue |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5 m |