Learn More
R&D Systems™ Liver Tissue Slides (Fatty Metamorphosis)- Paraffin
Product Code. 18199084 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Species:
Human
Unit Size:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Species Unit Size
18199084 Human Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18199084 Supplier R&D Systems™ Supplier No. NBP230274
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.44€
    256.20€ / pezzi 5
    Risparmia 51.24€
    16% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cross Reactivity Human
Type Liver Tissue Slides (Fatty Metamorphosis)
For Use With (Application) Immunohistochemistry-Paraffin
Regulatory Status This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Species Human
Tissue Condition Fatty Metamorphosis
Product Line Novus
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.