missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ LM11A 31 dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18767048
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18767048

Marca: Tocris Bioscience™ 5046/50

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Nonpeptide p75NTR ligand; neuroprotective

LM11A 31 dihydrochloride is a nonpeptide p75NTR ligand and nerve growth factor (NGF) antagonist. LM11A 31 blocks p75-mediated cell death, inhibits proNGF induced cell death (IC50 = 1-10 nM), increases proliferation and survival of hippocampal neural progenitors and inhibits Aβ-induced cell death (EC50 = 20 nM). In animal models of Alzheimer's disease LM11A 31 prevents and reverses atrophy of cholinergic neurites and reverses Alzheimer's pathology; in models of Huntington's disease LM11A 31 increases survival, reduces the formation of aggregates of mutant huntingtin and neuronal degeneration. Also promotes functional recovery in a mouse model of spinal cord injury. Orally available and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Purezza 95%
Formula molecolare (2 S,3 S)-2-Amino-3-methyl-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]pentanamide dihydrochloride
CAS 1243259-19-9
Content And Storage Desiccate at RT
Quantità 50 mg
Product Type LM11A 31 dihydrochloride
Peso molecolare M.W. (Observed): 316.27
Inibitori LM11A 31 dihydrochloride

For Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato