missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ LM22B 10

Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
LM22B 10 is a TrkB and TrkC agonist. Exhibits neurotrophic activity (EC50 = 200-300 nM), improves survival and increases neurite outgrowth in hippocampal cells in vitro. Exhibits no significant activity in a screen of 57 other receptors and transporters. Inhibits binding of BDNF and neurotrophin-3 to TrkB and TrkC, respectively. Active in vivo and brain penetrant.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,2′,2′,2′′′-[[(4-Chlorophenyl)methylene]bis(4,1-phenylenenitrilo)]tetrakisethanol |
| CAS | 342777-54-2 |
| Quantità | 10 mg |
| Formula molecolare | C27H33ClN2O4 |
| Purezza | 98% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto