Learn More
Thermo Scientific™ LN2 Level Monitor
Codice prodotto. 10052733 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Locator 4 Plus
Locator 8 Plus
Locator Jr. Plus
Tensione:
100/240 V
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10052733
Marca: Thermo Scientific™ CN509X770
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Safeguard irreplaceable biological specimens with the LN2 Level Monitor, one of the most advanced liquid nitrogen level monitors available.
Safeguard irreplaceable biological specimens with the Thermo Scientific™ LN2 Level Monitor, one of the most advanced liquid nitrogen level monitors available. Designed to minimize liquid nitrogen evaporation, the monitor is for use with Thermo Scientific™ Locator™ and Locator Plus cryogenic storage systems.
Ultrasonic Level Monitor
  • Minimizes conduction and liquid nitrogen evaporation
  • Easy-to-read indicator continuously displays liquid nitrogen volume in 1/8 increments
  • Audible and visual alarms signal low level liquid nitrogen conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Level Monitor
Tipo LN2 Measuring Device
Da utilizzare con (apparecchiatura) Locator 8 Plus
Opzioni di monitoraggio Alarm
Tensione 100/240 V