Learn More
Brannan™ Termometro da laboratorio per immersione totale Lo Tox
Codice prodotto. 13068593
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
–Da 20  a 110 °C
-10°C to +360°C
-20°C to +110°C
Da –1 a 101 °C
Da –1 a 51 °C
Da –1 a 51 °C
Da –10 a 101 °C
Da –10 a 110 °C
Da –10 a 210 °C
Da –10 a 210 °C
Da –10 a 260 °C
Da –10 a 300 °C
Da –10 a 330 °C
Da –10 a 50 °C
Da –20 a 150 °C
Da –20 a 150 °C
Da –35 a 50 °C
Da –35 a 50 °C
Suddivisione:
0,1 °C
0,5 °C
0.1 °C
0.2 °C
0.5°C
1.0 °C
1 °C
2 °C
2°C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Parziale
Total Immersion
Totale
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
155 mm
305 mm
305 mm
405 mm
405 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 13068593
Marca: Brannan™ 44/814/0
Lettura veloce e accurata delle temperature con alcol blu su sfondo bianco. Il termometro ad alcol per immersione totale Brannan™ Lo-Tox™ è realizzato secondo gli standard tracciabili ed è dotato di copertura anti-rotolamento blu e anello di sospensione di sicurezza.
Read temperatures quickly and accurately with blue spirit against a white background. Brannan™ Lo-Tox™ Spirit-filled partial Immersion Thermometer is manufactured to traceable standards and includes a blue non-roll top and safety suspension ring.
  • General purpose/stirring thermometer with a low toxic, environmentally friendly filling
  • Easy to read against background
  • Each thermometer is manufactured to traceable standards
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Uso generale
Tipo di immersione Parziale
Include Brannan non roll end cap
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Materiale Vetro
Riempimento termometro Alcool marrone
Product Type Termometro da laboratorio
Max. Temperature (English) 626°F
Temperatura max (sistema metrico) 330°C
Min. Temperature (English) 14°F
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) Da –10 a 330 °C
Da utilizzare con (apparecchiatura) General Use
Accuracy ±2 a 90°C
Suddivisione 2 °C
Immersion Length 76 mm