Learn More
Abnova™ Load 6x Loading Dye Orange F
Click to view available options
Quantità:
6 mL
Dimensione della confezione:
6mL
Descrizione
The 6x loading dye contains bromophenol blue and xylene cyanol FF.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Electrophoresis |
| Quantità | 6 mL |
| Requisiti di stoccaggio | Store at 4°C |